4-(Azetidin-3-yl)-1-methylpiperazin-2-one dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302318-1G
APOSOR302318-1GEA 481 EUR InStock
APOSOR302318-1G
4-(Azetidin-3-yl)-1-methylpiperazin-2-one dihydrochloride
4-(Azetidin-3-yl)-1-methylpiperazin-2-one dihydrochloride
Formel: C₈H₁₅N₃O·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22581554
CAS-Nummer: 1403766-76-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge