3-Amino-2-chloro-4-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR302392-1G
APOSOR302392-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR302392-1G
3-Amino-2-chloro-4-nitropyridine
3-Amino-2-chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11656229
CAS-Nummer: 1092352-67-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge