4-(2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302485-1G
APOSOR302485-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR302485-1G
4-(2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
4-(2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909656
CAS-Nummer: 16234-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge