6-Morpholinopyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302503-1G
APOSOR302503-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR302503-1G
6-Morpholinopyrimidin-4-amine
6-Morpholinopyrimidin-4-amine
Formel: C₈H₁₂N₄O
MW: 180.2071 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999228
CAS-Nummer: 96225-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge