Pyridazine-3,6-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302511-1G
APOSOR302511-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR302511-1G
Pyridazine-3,6-diamine
Pyridazine-3,6-diamine
Formel: C₄H₆N₄
MW: 110.117 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05665950
CAS-Nummer: 61070-99-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge