5-Acetylindan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30257-1G
APOSOR30257-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR30257-1G
5-Acetylindan
5-Acetylindan
Formel: C₁₁H₁₂O
Siedepunkt: 85…87 °C/0,5mmHg
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021246
CAS-Nummer: 4228-10-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge