(9aS)-Octahydropiperazino[2,1-c]morpholine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302681-1G
APOSOR302681-1GEA 560 EUR InStock
APOSOR302681-1G
(9aS)-Octahydropiperazino[2,1-c]morpholine dihydrochloride 97%
(9aS)-Octahydropiperazino[2,1-c]morpholine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₄N₂O·2HCl
MW: 215.121 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105798
CAS-Nummer: 1089280-14-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge