2-Chloro-1-methyl-5-nitro-1H-1,3-benzodiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303012-500MG
APOSOR303012-500MGEA 438 EUR InStock
APOSOR303012-500MG
2-Chloro-1-methyl-5-nitro-1H-1,3-benzodiazole
2-Chloro-1-methyl-5-nitro-1H-1,3-benzodiazole
Formel: C₈H₆ClN₃O₂
Melting Pt: 180…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953108
CAS-Nummer: 15965-66-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge