Methyl (3E)-4-(4-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303171-1G
APOSOR303171-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR303171-1G
Methyl (3E)-4-(4-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(4-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Melting Pt: 120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18642374
CAS-Nummer: 608128-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge