3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR30320-1G
APOSOR30320-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR30320-1G
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173707
CAS-Nummer: 175278-41-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge