4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303437-100G OR303437-25G OR303437-5G
APOSOR303437-100GEA 644 EUR InStock
APOSOR303437-100G APOSOR303437-25G APOSOR303437-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795673
CAS-Nummer: 325142-99-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge