2-[4-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazino]-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303590-1G
APOSOR303590-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303590-1G
2-[4-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazino]-1-ethanol
2-[4-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazino]-1-ethanol
Formel: C₁₁H₁₆N₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278397
CAS-Nummer: 215434-62-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge