Methyl-5-chloro-6-methoxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303664-1G
APOSOR303664-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303664-1G
Methyl-5-chloro-6-methoxynicotinate
Methyl-5-chloro-6-methoxynicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025914
CAS-Nummer: 220656-93-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge