Methyl-5-chlorpicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303670-5G
APOSOR303670-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR303670-5G
Methyl-5-chlorpicolinat 97%
Methyl-5-chlorpicolinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.5800 g/mol
Melting Pt: 80…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702466
CAS-Nummer: 132308-19-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge