2-Chloro-N'-hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303690-1G
APOSOR303690-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303690-1G
2-Chloro-N'-hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
2-Chloro-N'-hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
Formel: C₆H₆ClN₃O
Melting Pt: 162…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052368
CAS-Nummer: 857653-85-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge