(6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303764-250MG
APOSOR303764-250MGEA 331 EUR InStock
APOSOR303764-250MG
(6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinyl)methanol
(6-Bromo-5-methoxy-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₇H₈BrNO₂
Melting Pt: 75…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702159
CAS-Nummer: 905562-91-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge