6-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303788-500MG
APOSOR303788-500MGEA 336 EUR InStock
APOSOR303788-500MG
6-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formel: C₁₁H₉BrN₂S
Melting Pt: 81…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01927961
CAS-Nummer: 353277-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge