2,5-Dichlor-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303891-5G
APOSOR303891-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR303891-5G
2,5-Dichlor-4-formylpyridin 97%
2,5-Dichlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Melting Pt: 73…74 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06410679
CAS-Nummer: 102645-33-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge