Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR303935-1G
APOSOR303935-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR303935-1G
Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD01452504
CAS-Nummer: 160598-45-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge