2-Methyl-1-nitronaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30395-25G
APOSOR30395-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR30395-25G
2-Methyl-1-nitronaphthalin 98%
2-Methyl-1-nitronaphthalene
Formel: C₁₁H₉NO₂
Siedepunkt: 185…186 °C/18mmHg
Melting Pt: 79…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003914
CAS-Nummer: 881-03-8
EINECS: 212-917-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge