(2R)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304009-5G
APOSOR304009-5GEA 156 EUR InStock
APOSOR304009-5G
(2R)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 95%
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Formel: C₁₇H₂₁NO
Melting Pt: 90…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318247
CAS-Nummer: 86695-06-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge