2-(Azetidin-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304319-1G
APOSOR304319-1GEA 1710 EUR InStock
APOSOR304319-1G
2-(Azetidin-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
2-(Azetidin-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24509563
CAS-Nummer: 1824166-46-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge