(2S)-3,3-Dimethylazetidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304331-1G
APOSOR304331-1GEA 1340 EUR InStock
APOSOR304331-1G
(2S)-3,3-Dimethylazetidine-2-carboxylic acid
(2S)-3,3-Dimethylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD30146439
CAS-Nummer: 1860033-50-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge