N1,N1-Dimethylcyclobutane-1,3-diamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304357-1G
APOSOR304357-1GEA 811 EUR InStock
APOSOR304357-1G
N1,N1-Dimethylcyclobutane-1,3-diamine dihydrochloride
N1,N1-Dimethylcyclobutane-1,3-diamine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621834
CAS-Nummer: 1229625-44-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge