Methyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304368-1G
APOSOR304368-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR304368-1G
Methyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
Formel: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20134007
CAS-Nummer: 1148130-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge