1-{2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-2-yl}ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304442-1G
APOSOR304442-1GEA 1640 EUR InStock
APOSOR304442-1G
1-{2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-2-yl}ethan-1-one
1-{2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-2-yl}ethan-1-one
Formel: C₉H₁₆N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28129054
CAS-Nummer: 1474026-47-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge