1-Methyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR304443-1G
APOSOR304443-1GEA 2720 EUR InStock
APOSOR304443-1G
1-Methyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
1-Methyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Formel: C₇H₁₄N₂
MDL Number: MFCD12406513
CAS-Nummer: 1158749-83-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge