1,3-Benzothiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305039-250MG
APOSOR305039-250MGEA 92.8 EUR InStock
APOSOR305039-250MG
1,3-Benzothiazole-5-carbonitrile
1,3-Benzothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659663
CAS-Nummer: 58249-57-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge