5,6-Dichlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305085-250MG
APOSOR305085-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR305085-250MG
5,6-Dichlor-1H-indazol
5,6-Dichloro-1H-indazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11878111
CAS-Nummer: 124691-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge