5-Bromo-7-(propan-2-yl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305118-250MG
APOSOR305118-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR305118-250MG
5-Bromo-7-(propan-2-yl)-1H-indazole
5-Bromo-7-(propan-2-yl)-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13177024
CAS-Nummer: 773887-09-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge