1H-Indole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305214-250MG
APOSOR305214-250MGEA 174 EUR InStock
APOSOR305214-250MG
1H-Indole-5-carbohydrazide
1H-Indole-5-carbohydrazide
Formel: C₉H₉N₃O
MW: 175.187 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11977800
CAS-Nummer: 406192-82-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge