1H-Indole-7-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305242-1G
APOSOR305242-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR305242-1G
1H-Indole-7-carboxamide 95%
1H-Indole-7-carboxamide
Formel: C₉H₈N₂O
MW: 160.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00572866
CAS-Nummer: 1670-89-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge