6-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305292-1G
APOSOR305292-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR305292-1G
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₈H₆ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234734
CAS-Nummer: 58083-59-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge