3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR305367-250MG
APOSOR305367-250MGEA 201 EUR InStock
APOSOR305367-250MG
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846323
CAS-Nummer: 76006-14-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge