tert-Butyl 5-bromo-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305390-250MG
APOSOR305390-250MGEA 142 EUR InStock
APOSOR305390-250MG
tert-Butyl 5-bromo-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-1-carboxylate
tert-Butyl 5-bromo-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13183735
CAS-Nummer: 916258-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge