1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305392-250MG
APOSOR305392-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSOR305392-250MG
1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₈H₇N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13178075
CAS-Nummer: 889451-31-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge