3-(Aminomethyl)-6-methyl-4-propylpyridin-2(1H)-one acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305421-1G
APOSOR305421-1GEA 840 EUR InStock
APOSOR305421-1G
3-(Aminomethyl)-6-methyl-4-propylpyridin-2(1H)-one acetate
3-(Aminomethyl)-6-methyl-4-propylpyridin-2(1H)-one acetate
Formel: C₁₀H₁₆N₂O·CH₃CO₂H
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541770
CAS-Nummer: 1346575-64-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge