Nicotinaldehyde N-oxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305425-250MG
APOSOR305425-250MGEA 173 EUR InStock
APOSOR305425-250MG
Nicotinaldehyde N-oxide
Nicotinaldehyde N-oxide
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123.109 g/mol
Melting Pt: 130…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13175267
CAS-Nummer: 22346-73-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge