[1,3]Thiazolo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305430-1G
APOSOR305430-1GEA 441 EUR InStock
APOSOR305430-1G
[1,3]Thiazolo[4,5-b]pyridine
[1,3]Thiazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₄N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11878037
CAS-Nummer: 273-98-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge