4-Chloro-2-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30545-100MG
APOSOR30545-100MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR30545-100MG
4-Chloro-2-methoxypyrimidine
4-Chloro-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09025734
CAS-Nummer: 51421-99-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge