3-Oxoindane-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR30552-250MG
APOSOR30552-250MGEA 125 EUR InStock
APOSOR30552-250MG
3-Oxoindane-5-carboxylic acid 97%
3-Oxoindane-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
Melting Pt: 256…260 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179295
CAS-Nummer: 60031-08-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge