5-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305533-250MG
APOSOR305533-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR305533-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
5-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Formel: C₅H₃ClN₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18251003
CAS-Nummer: 633328-98-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge