4-Chloro-2-methyl[1,3]oxazolo[5,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305553-250MG
APOSOR305553-250MGEA 1210 EUR InStock
APOSOR305553-250MG
4-Chloro-2-methyl[1,3]oxazolo[5,4-c]pyridine
4-Chloro-2-methyl[1,3]oxazolo[5,4-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24848274
CAS-Nummer: 1354831-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge