3-Formyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR305574-1G
APOSOR305574-1GEA 177 EUR InStock
APOSOR305574-1G
3-Formyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
3-Formyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656900
CAS-Nummer: 885519-98-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge