2-Methyl-2H-indazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30597-250MG
APOSOR30597-250MGEA 39.3 EUR InStock
APOSOR30597-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-boronsäurepinakolester
2-Methyl-2H-indazol-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109436
CAS-Nummer: 1189746-27-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge