1-(2-Methoxyethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR306164-1G
APOSOR306164-1GEA 799 EUR InStock
APOSOR306164-1G
1-(2-Methoxyethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-(2-Methoxyethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₇H₁₃N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20233070
CAS-Nummer: 1325164-68-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge