[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]hydrazine dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR306224-250MG
APOSOR306224-250MGEA 238 EUR InStock
APOSOR306224-250MG
[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]hydrazine dihydrochloride 95+%
[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]hydrazine dihydrochloride
Formel: C₆H₁₄N₂O·2ClH
Melting Pt: 180…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19382069
CAS-Nummer: 1315365-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge