2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR306483-250MG
APOSOR306483-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR306483-250MG
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₄N₂O·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520496
CAS-Nummer: 945892-88-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge