1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30697-1G
APOSOR30697-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR30697-1G
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine 95+%
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
Melting Pt: 100…108 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661308
CAS-Nummer: 271-47-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge