(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR307028-1G
APOSOR307028-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR307028-1G
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Formel: C₉H₁₂O₄
Melting Pt: 65…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075490
CAS-Nummer: 88335-93-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge